Kluczowe dokumenty
SMB01040
23-Nor-6-oxodemethylpristimerol
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
10,11-dihydroxy-2,4a,6a,6a,14a-pentamethyl-8-oxo-1,3,4,5,6,13,14,14b-octahydropicene-2-carboxylic acid, 2-Picenecarboxylic acid
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
plant
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
452.58
rozpuszczalność
water: slightly soluble
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)