Kluczowe dokumenty
W315818
2-Furanmethanethiol formate
≥97%, FG
Synonim(y):
Furfuryl thiol formate, S-(furan-2-ylmethyl) methanethioate, S-furfuryl thioformate
About This Item
meets purity specifications of JECFA
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5444 (lit.)
bp
66 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
coffee; meaty; alliaceous; roasted; sulfurous
ciąg SMILES
[H]C(=O)SCc1ccco1
InChI
1S/C6H6O2S/c7-5-9-4-6-2-1-3-8-6/h1-3,5H,4H2
Klucz InChI
GFAOAYJTEVHTLA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- RIFM fragrance ingredient safety assessment, 2-furanmethanethiol formate, CAS Registry Number 59020-90-5.: This study, published in Food and Chemical Toxicology, provides a comprehensive safety assessment of 2-furanmethanethiol formate, a fragrance ingredient. The research includes evaluations of its toxicological profile, exposure levels, and potential risks, ensuring its safe use in consumer products. This assessment is crucial for regulatory compliance and formulation safety in the fragrance industry (Api et al., 2020).
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W315818-100G-K | 4061837819919 |
W315818-100G | |
W315818-1KG | |
W315818-1KG-K | |
W315818-25G | |
W315818-25G-K | 4061837819926 |
W315818-SAMPLE | |
W315818-SAMPLE-K | 4061837527784 |