Kluczowe dokumenty
SRP4896
Sigma-Aldrich
TSLP human
recombinant, expressed in E. coli, ≥97% (SDS-PAGE), ≥97% (HPLC)
Synonim(y):
Thymic Stromal Lymphopoietin
About This Item
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥97% (HPLC)
≥97% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
siła działania
<0.3 ng/mL ED50
masa cząsteczkowa
~15.0 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... TSLP(85480)
Opis ogólny
Limfopoetyna zrębu grasicy (TSLP) jest cytokiną hemopoetyczną. Jest częścią rodziny cytokin interleukiny-2 (IL-2). Ulega ekspresji głównie w sercu, wątrobie i prostacie. TSLP jest związany w swojej aktywności biologicznej z interleukiną-7 (IL-7) i wiąże się z heterodimerycznym kompleksem receptorowym składającym się z łańcucha α receptora interleukiny-7 i receptora TSLP. Rekombinowany ludzki TSLP wytwarzany w Escherichia coli jest pojedynczym, nieglikozylowanym łańcuchem polipeptydowym zawierającym 132 aminokwasy i mającym masę cząsteczkową 15 kDa.
Zastosowanie
TSLP human został użyty w immunohistochemii.
Działania biochem./fizjol.
Limfopoetyna zrębu grasicy (TSLP) sygnalizuje poprzez heterodimeryczny kompleks receptorowy złożony z receptora limfopoetyny zrębu grasicy i łańcucha a receptora interleukiny-7 (IL-7). TSLP oddziałuje na komórki mieloidalne i w ten sposób indukuje uwalnianie chemokin przyciągających komórki T z monocytów i zwiększa wzrost komórek dendrytycznych CD11c+. Podobnie jak IL-7, TSLP zwiększa fosforylację transduktora sygnału i aktywatora transkrypcji 3 i 5 (STAT3 i STAT5), choć do jego aktywacji wykorzystuje kinazy z wyłączeniem kinaz Janusa (JAK). TSLP indukuje uwalnianie chemokin przyciągających komórki T, takich jak grasica i chemokina regulowana aktywacją (TARC) oraz chemokina pochodząca z makrofagów (MDC) z monocytów i wyzwala komórki dendrytyczne CD11c +. Aktywowane TSLP komórki dendrytyczne prymują naiwne limfocyty T do produkcji proalergicznych cytokin, takich jak interleukina-4, interleukina-5, interleukina-13 i czynnik martwicy nowotworów-α (TNF-α), podczas gdy obniżenie poziomu interleukiny-10 i interferonu-γ (IFN-γ) odgrywa rolę w inicjacji zapalenia alergicznego.
Postać fizyczna
Lyophilized from a concentrated solution (1 mg/ml) containing 130 mM NaCl, and 20 mM sodium phosphate, pH 7.4.
Rekonstytucja
Rozpuścić w sterylnym dH2Odo stężenia 0,1 -1 mg/ml i pozwolić, aby liofilizowany granulat całkowicie się rozpuścił. Roztwór ten można następnie rozcieńczyć w innych buforach wodnych.
Centrifuge the vial prior to opening. Avoid freeze-thaw cycles.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thymic stromal lymphopoietin expression is increased in asthmatic airways and correlates with expression of Th2-attracting chemokines and disease severity.
Ying S
Journal of Immunology, 174(12), 8183-8190 (2005)
Unusual Timing of CD127 Expression by Mouse Uterine Natural Killer Cells
Jianhong Zhang
Journal of Leukocyte Biology, 91(3), 417-426 (2012)
The biology of thymic stromal lymphopoietin (TSLP).
Ziegler SF
Advances in Pharmacology, 66, 129-155 (2013)
Frederique M Moret et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 66(5), 1176-1184 (2014-05-02)
To determine the levels of thymic stromal lymphopoietin (TSLP) and the numbers of TSLP receptor (TSLPR)-expressing CD1c+ (blood dendritic cell antigen 1-positive) myeloid dendritic cells (MDCs) in the joints as compared with the peripheral blood (PB) of patients with rheumatoid
Chun I Yu et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(9), 4335-4343 (2014-09-24)
Dendritic cells (DCs) play the central role in the priming of naive T cells and the differentiation of unique effector T cells. In this study, using lung tissues and blood from both humans and humanized mice, we analyzed the response