Kluczowe dokumenty
NIST2191A
Sodium bicarbonate
NIST® SRM® 2191a, pD Standard
Synonim(y):
Wodorowęglan sodu
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
crystals
opakowanie
pkg of 30 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
pH
8.3(0.84% solution)
pKa (25°C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
gęstość
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
general analytical
ciąg SMILES
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Certyfikowane wartości SRM 2191A odpowiadają logarytmowi (1/aD).
- Certyfikat NIST jest dostarczany wraz z instrukcjami dotyczącymi przechowywania i stabilności.
Inne uwagi
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)