792519
Sodium bicarbonate
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99.7%
Synonim(y):
Sodium hydrogen carbonate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
anhydrous
Poziom jakości
agency
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 300
linia produktu
Redi-Dri™
Próba
≥99.7%
Postać
powder
jakość
free-flowing
zanieczyszczenia
≤0.015% insoluble matter
pKa (25°C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
gęstość
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.003%
phosphate (PO43-): ≤0.001 ppm
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
ślady kationów
Ca: ≤0.02%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
ciąg SMILES
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Increased efficiency – Eliminates time and effort of loosening hardened powders
- Safety – Eliminates tools of force used to break up clumps
- Ecology – Reduces waste as it does not stick to the packaging
- Economy – Faster preparation and solvation increase productivity and reduce costs
- Assured Quality – Excellent, expert-tested quality with no anti-caking agents
- Flexible volumes – Available from research amounts to scale-up quantities
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
JosiPhos CyPF-tBu and palladium give catalyst for alkoxylation of activated heteroaryl halides with primary, secondary, and tertiary alcohols
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.