Kluczowe dokumenty
746436
Potassium chloride
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
anhydrous
Poziom jakości
linia produktu
Redi-Dri™
Próba
≥99%
Formularz
powder
jakość
free-flowing
zanieczyszczenia
≤0.005% Insoluble matter
pH
5.4-8.6 (25 °C, 5% in solution)
mp
770 °C (lit.)
gęstość
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
bromide (Br-): ≤0.01%
chlorate, nitrate (as NO3-): ≤0.003%
iodide (I-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.001%
ślady kationów
Ba:, passes test (limit about 0.001%)
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤3 ppm
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
ciąg SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
It has been used in the preparation of the following:
- Amorphous calcium phosphate (ACP) deposition solution, used for ACP coating on Ti coupons
- Modified methylene blue (MB) solution, utilized in the MB two-phase titration method
- 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid (HEPES)-containing artificial cerebrospinal fluid (ACSF) solutions
- Artificial sea water
Cechy i korzyści
- Increased efficiency – Eliminate time and effort of loosening hardened powders
- Safety – Avoid risks of using tools of force to break up clumps
- Economy – Faster preparation and solvation increase productivity and reduce costs
- Assured quality – Excellent, expert-tested quality with no anti-caking agents
- Flexible volumes – Available from research amounts to scale-up quantities
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.