Kluczowe dokumenty
401676
Wodorowęglan sodu
−40-+140 mesh, ≥95%
Synonim(y):
Sodium bicarbonate
About This Item
Wzór liniowy:
NaHCO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.01
Beilstein:
4153970
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.55
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
zanieczyszczenia
2-5% Na2CO3
wielkość cząstki
−40-+140 mesh
pKa (25°C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
gęstość
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Wodorowęglan sodu, powszechnie znany jako wodorowęglan sodu, jest białym krystalicznym ciałem stałym lub proszkiem. Badanie struktury krystalicznej pokazuje, że jon wodorowęglanowy ma symetrięC2v. Opisano katalizowane przez ruten uwodornienie wodorowęglanu sodu do mrówczanu sodu.
Zastosowanie
Wodorowęglan sodu (wodorowęglan sodu) może być stosowany w następujących procesach:
- Jako środek alkalizujący w leczeniu kwasicy metabolicznej.
- Do buforowania miejscowych środków znieczulających (LA).
- W celu ułatwienia utleniania styrenu i cykloheksenu.
- Jako medium do wytwarzania hydrożelu grafenowego.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
The crystal structure of sodium bicarbonate.
Sass RL and Scheuerman RF.
Acta Crystallographica, 15(1), 77-81 (1962)
Effect of Sodium Bicarbonate-buffered Lidocaine on the Success of Inferior Alveolar Nerve Block for Teeth with Symptomatic Irreversible Pulpitis: A Prospective, Randomized Double-blind Study.
Saatchi M, et al.
Journal of Endodontics, 41(1), 33-35 (2015)
Graphene aerogel prepared by thermal evaporation of graphene oxide suspension containing sodium bicarbonate.
Yang S, et al.
Journal of Material Chemistry A, 3(15), 7950-7958 (2015)
Sodium bicarbonate assisted oxidation, by H2O2, of styrene and cyclohexene using polymer grafted dioxidomolybdenum (VI) complex as a catalyst.
Maurya MR and Kumar N.
J. Mol. Catal. A: Chem., 406, 204-212 (2015)
Shay P McGuinness et al.
Critical care medicine, 41(7), 1599-1607 (2013-05-21)
Cardiac surgery-associated acute kidney injury occurs in up to 50% of patients and is associated with increased mortality and morbidity. This study aimed to discover if perioperative urinary alkalinization with sodium bicarbonate infusion reduces the prevalence of cardiac surgery-associated acute