Merck
366072
Sigma-Aldrich
β-D-Glucose-1-C-d pentaacetate
98 atom % D
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16DH21O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
391.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +4.4°, c = 1 in chloroform
mp
131-134 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[2H][C@]1(O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1/i16D
Klucz InChI
LPTITAGPBXDDGR-YVHAHNBJSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)