Kluczowe dokumenty
292494
5-Chloro-2-methoxybenzoic acid
99%
Synonim(y):
5-Chloro-o-anisic acid
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(OCH3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.59
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
mp
98-100 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
chloro
ciąg SMILES
COc1ccc(Cl)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7ClO3/c1-12-7-3-2-5(9)4-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
HULDRQRKKXRXBI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kompleksy anionu kwasu 4-chloro-2-metoksybenzoesowego z Mn2+, Co2+, Ni2+, Cu2+ i Zn2+ zostały zbadane.
Zastosowanie
Kwas 5-chloro-2-metoksybenzoesowy został wykorzystany w syntezie 5-chloro-2-metoksybenzoesanów La(III), Ga(III) i Lu(III).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Investigation of 5-chloro-2-methoxybenzoates of La (III), Gd (III) and Lu (III) Complexes.
Czajka B, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 67(3), 631-642 (2002)
Complexes of Mn (II), Co (II), Ni (II), Cu (II) and Zn (II) with 4-chloro-2-methoxybenzoic acid anion.
Ferenc, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 86(3), 783-789 (2006)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
292494-500G | |
292494-100G | |
292494-25G | 4061831819618 |