Merck
175919
Sigma-Aldrich
m-Xylene-d10
98 atom % D
Synonim(y):
1,3-Dimethylbenzene-d10
About This Item
Wzór liniowy:
C6D4(CD3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
liquid
metody
GC/MS: suitable
NMR: suitable
zanieczyszczenia
≤0.001% water
water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.497 (lit.)
bp
138-139 °C (lit.)
gęstość
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+10
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D,6D
Klucz InChI
IVSZLXZYQVIEFR-ZGYYUIRESA-N
Opis ogólny
m-Xylene-d10 is a deuterated derivative of m-xylene. It has an isotopic purity of 99atom%D. The rotational spectra (range of 6 and 26.5GHz) and rotational constants of m-xylene and m-xylene-d10 have been evaluated by pulsed beam Fourier transform microwave spectroscopy.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
77.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
25 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Microwave Spectra of m-Xylene and m-Xylene-d10. Determination of the Low Methyl Internal Rotation Barrier.
Thomsen C and Dreizler H.
Zeitschrift fur Naturforschung, A, 56(9-10), 635-640 (2001)
F Aladar Bencsath et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(14), 4079-4090 (2015-03-23)
A headspace solid-phase microextraction gas chromatography-mass spectrometry (SPME GC-MS) method is described, to screen seafood for volatile organic compounds (VOCs) associated with petrochemical taint. VOCs are extracted from the headspace of heated sample homogenates by adsorption onto a SPME fiber