Merck
532320
Sigma-Aldrich
p-Toluenesulfonyl hydrazide, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 2.0-3.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonim(y):
Polystyrene sulfonyl hydrazide resin
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352125
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
sieciowanie krzyżowe
1 % cross-linked with divinylbenzene
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
zakres etykietowania
2.0-3.0 mmol/g loading
wielkość cząstki
100-200 mesh
grupa funkcyjna
hydrazine
ciąg SMILES
[X]Cc1ccc(cc1)[S](=O)(=O)NN
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sharpiro, R.H.
Org. React., 23, 405-405 (1979)
Produkty
Smart Blocs. features Aldehydes. ChemFile Vol 2 No 2