Merck
175978
Sigma-Aldrich
Benzene-D6
99 atom % D
Synonim(y):
Hexadeuterobenzene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6D6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.15
Beilstein:
1905426
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
czystość izotopowa
99 atom % D
Próba
≥99.00%
Formularz
liquid
granice wybuchowości
0.34-6.3 % (lit.)
metody
NMR: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0100% water
water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.497 (lit.)
bp
79.1 °C/760 mmHg (lit.)
mp
6.8 °C (lit.)
gęstość
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
Klucz InChI
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
Opis ogólny
Benzen-d6 (C6D6) jest deuterowaną pochodną benzenu. Jego współczynnik Soreta S(T) został zmierzony za pomocą techniki przejściowej siatki holograficznej. Opisano jego pierwsze rezonansowe widmo Ramana i intensywność absorpcji w podczerwieni (w zakresie 5000-450cm-1). Bierze udział w syntezie izotopowo znakowanych próbek.
Zastosowanie
  • 2H NMR badanie dynamiki interakcji benzenu-d6 zkwasami humusowymi i fulwowymi...: Badanie to analizuje interakcje benzenu-d6 z kwasami humusowymi i fulwowymi przy użyciu deuterowego NMR, podkreślając użyteczność tego związku w badaniu struktury i dynamiki naturalnej materii organicznej w kontekście środowiskowym (Nanny et al., 2011).
  • Rozdzielanie benzenu i deuterowanych benzenów metodą chromatografii cieczowej w fazie odwróconej i w obiegu zamkniętym przy użyciu monolitycznych kolumn kapilarnych...: Badania te demonstrują skuteczne oddzielenie benzenu-d6 od jego izotopologów przy użyciu zaawansowanych technik chromatograficznych, przyczyniając się do metodologii w chemii analitycznej do precyzyjnej analizy izotopowej (Lim et al., 2004).
  • Zależności struktura-funkcja w fazach stacjonarnych o wysokiej gęstości związanych z dokozylosilanem za pomocą spektroskopii Ramana i porównanie z fazami stacjonarnymi związanymi z oktadecylosilanem: wpływ związków aromatycznych...: Przeanalizowano oddziaływanie benzenu-d6 z różnymi fazami stacjonarnymi, zapewniając wgląd w oddziaływania molekularne, które wpływają na separacje chromatograficzne (Liao & Pemberton, 2008).
  • Reakcja tlenu cząsteczkowego z wodorkiem Pd(II) w celu wytworzenia wodoronadtlenku Pd(II): Eksperymentalne dowody na szlak HX-redukcja-eliminacja: W badaniu wykorzystano benzen-d6 w układach eksperymentalnych w celu wyjaśnienia mechanizmów oddziaływania tlenu z kompleksami wodorku Pd(II), istotnymi w katalitycznych procesach utleniania (Konnick & Stahl, 2008).
  • Analiza ilościowa benzenu za pomocą monitorowania wybranych jonów/chromatografii gazowej/spektrometrii mas...: Benzen-d6 jest stosowany jako wzorzec wewnętrzny w celu opracowania wysoce precyzyjnej metody ilościowego oznaczania benzenu, kluczowej dla monitorowania środowiska i higieny przemysłowej (Gruenke et al., 1986).
Polecane produkty
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organy docelowe
Blood
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
12.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-11 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Eun Mi Kim et al.
Food chemistry, 293, 278-284 (2019-06-04)
A headspace sampling-gas chromatography/mass spectrometry (HS-GC/MS) method using mild HS conditions (40 °C, 30 min) was established, validated in terms of specificity, linearity (1.75-87.65 ng mL-1), precision (0.3-9.1% RSD), and accuracy (81.1-117.7%); and applied for the monitoring of 900 commercial beverage samples of six
Resonance Raman scattering of benzene and benzene-d6 with 212.8 nm excitation.
Ziegler LD and Hudson B.
J. Chem. Phys. , 74(2), 982-992 (1981)
Infrared intensities of liquids XXII: Optical and dielectric constants, molar polarizabilities, and integrated intensities of liquid benzene-d6 at 25?C between 5000 and 450 cm-1.
Bertie JE and Keefe CD.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 362(1), 91-108 (1998)
The conformational distribution in diphenylmethane determined by nuclear magnetic resonance spectroscopy of a sample dissolved in a nematic liquid crystalline solvent.
Celebre G, et al.
J. Chem. Phys., 118(14), 6417-6426 (2003)
G Wittko et al.
The Journal of chemical physics, 123(1), 014506-014506 (2005-07-23)
The Soret coefficients S(T) of the liquids acetone, benzene, benzene-d1, 1,3,5-benzene-d3, benzene-d5, benzene-13C6, benzene-d6, n-hexane, toluene, 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, isobutylbenzene, and 1,6-dibromohexane have been measured in protonated and perdeuterated cyclohexane by a transient holographic grating technique. It has been found that S(T)