Kluczowe dokumenty
175870
Benzene-D6
"100%", 99.96 atom % D
Synonim(y):
Hexadeuterobenzene
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99.96 atom % D
Próba
≥99% (CP)
Formularz
liquid
granice wybuchowości
0.34-6.3 % (lit.)
metody
NMR: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0100% water
water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.497 (lit.)
bp
79.1 °C/760 mmHg (lit.)
mp
6.8 °C (lit.)
gęstość
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
Klucz InChI
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
Polecane produkty
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organy docelowe
Blood
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
12.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-11 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
HPLC Analysis of Benzene and Deuterated Benzene on Ascentis® Express C18