Merck
233323
Sigma-Aldrich
Acetonitrile-d3
"100%", 99.96 atom % D
Synonim(y):
Methyl-d3 cyanide, Trideuteroacetonitrile
About This Item
Wzór liniowy:
CD3CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
44.07
Beilstein:
1740230
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
czystość izotopowa
99.96 atom % D
Próba
99% (CP)
Formularz
liquid
granice wybuchowości
3.0-16 % (lit.)
metody
NMR: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0200% water
water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.341 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
-46 °C (lit.)
gęstość
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
Klucz InChI
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
Opis ogólny
Acetonitrile-d3 is (Trideuteroacetonitrile, CD3CN) is a deuterated form of acetonitrile. It is 100% isotopically enriched NMR (nuclear magnetic resonance) solvent. It is widely employed in high resolution NMR studies due to its high chemical and isotopic purity.
Zastosowanie
Acetonitrile-d3 used as a solvent:
  • During the synthesis of 2- phenylindole to determined yield of the by NMR spectroscopy.
  • For 1H NMR (proton nuclear magnetic resonance) spectral studies.
Polecane produkty
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Márk Szabó et al.
Chirality, 32(4), 446-456 (2020-02-08)
Dirhodium complexes bearing N-substituted chiral amino acid ligands are investigated. These complexes have an unusual twisted paddlewheel structure, showing inherent chirality. We would like to demonstrate that parallel application of chiroptical spectroscopic methods (ECD and VCD) and NMR spectroscopy combined
[Cp*IrCl2]2-catalysed cyclization of 2-alkynylanilines into indoles.
Kumaran E and Leong WK.
Tetrahedron Letters, 55(40), 5495-5498 (2014)
Pressure dependencies of rotational, translational, and viscous friction coefficients in water-d2, acetonitrile-d3, acetonitrile, chloroform, and benzene.
Wakai C and Nakahara M.
J. Chem. Phys., 100(11), 8347-8358 (1994)
Magnetic Resonance Studies of Anisotropic Molecular Rotation in Liquid Acetonitrile-d3.
Bopp TT.
J. Chem. Phys. , 47(9), 3621-3626 (1967)
Alejandro G Lichtscheidl et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(36), 16156-16163 (2015-08-22)
The synthesis and full characterization, including Nuclear Magnetic Resonance (NMR) data ((1)H, (13)C{(1)H} and (119)Sn{(1)H}), for a series of Me3SnX (X = O-2,6-(t)Bu2C6H3 (), (Me3Sn)N(2,6-(i)Pr2C6H3) (), NH-2,4,6-(t)Bu3C6H2 (), N(SiMe3)2 (), NEt2, C5Me5 (), Cl, Br, I, and SnMe3) compounds in