Kluczowe dokumenty
233331
Acetonitrile-d3
99.8 atom % D, contains 1 % (v/v) TMS
Synonim(y):
Methyl-d3 cyanide, Trideuteroacetonitrile
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99.8 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
liquid
zawiera
1 % (v/v) TMS
granice wybuchowości
3.0-16 % (lit.)
metody
NMR: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.341 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
-46 °C (lit.)
gęstość
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
Klucz InChI
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
42.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
6 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?