Kluczowe dokumenty
1.02904
Sigma-Aldrich
Acetonitrile-d3
deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy MagniSolv
Synonim(y):
Methyl-d3 cyanide, Trideuteroacetonitrile
About This Item
Wzór liniowy:
CD3CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
44.07
Beilstein:
1740230
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Numer indeksu EC:
218-616-5
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
97 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
525 °C
siła działania
2730-3800 mg/kg LD50, oral (Rat)
988 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
3.0-16 % (v/v)
metody
NMR: suitable
zanieczyszczenia
≤0.050% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR)
≤0.100% Water (H<SUB>2</SUB>O + D<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.341 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
-42 °C
temp. przejścia
flash point 2 °C
gęstość
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
Klucz InChI
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
Opis ogólny
Szeroka gama deuterowanych rozpuszczalników MagniSolv o wyjątkowo niskiej zawartości wody resztkowej, doskonałej czystości chemicznej i najwyższym dostępnym wzbogaceniu izotopowym może zaspokoić najbardziej wymagające potrzeby naukowców. W zależności od zastosowania i czułości spektrometru NMR oferujemy rozpuszczalniki o stopniu deuteracji od 98% do 99,96%. W przypadku wszystkich rozpuszczalnych w wodzie deuterowanych produktów standardowych, zawartość wody jest określona zarówno według Karla Fischera, jak i NMR.
Zastosowanie
  • Wieloskładnikowe samoorganizujące się metaloorganiczne [3]rotaksany: Badania te podkreślają zastosowanie acetonitrylu-d₃ w syntezie złożonych szkieletów metaloorganicznych, które są kluczowe dla rozwoju nowych materiałów o potencjalnych zastosowaniach w katalizie i elektronice molekularnej (Yang et al., 2015).
  • Kwantyfikacja 13C NMR mono i diacylogliceroli: Wykorzystując acetonitryl-d₃ jako rozpuszczalnik, badanie to zwiększa dokładność kwantyfikacji struktur lipidowych w nauce o żywności i biochemii, wnosząc znaczący wkład w zrozumienie metabolizmu lipidów i jego wpływu na zdrowie i choroby (Fernandes et al., 2012).
  • Zależności struktura-funkcja w fazach stacjonarnych o wysokiej gęstości z wiązaniem dokozylosilanowym: Acetonitryl-d₃ jest wykorzystywany do badania interakcji rozpuszczalników z fazami stacjonarnymi w chromatografii, zapewniając wgląd w wpływ rozpuszczalnika na stabilność i wydajność separacji chromatograficznych, co ma kluczowe znaczenie dla chemii analitycznej (Liao i Pemberton, 2008).
Komentarz do analizy
Stopień deuteracji: ≥ 99,0 %
Woda (NMR, H₂O): ≤ 0,050 %
Test wydajności (spektrum NMR): przechodzi test pomyślnie
Woda (K. Fischer, H₂O + D₂O): ≤ 0,100 %
Polecane produkty
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Informacje prawne
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.00 °C - closed cup