Merck
537713
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-pentanone
≥99%
Synonim(y):
Isobutyl methyl ketone, Isopropylacetone, MIBK, Methyl isobutyl ketone
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.16
Beilstein:
605399
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
117-118 °C
gęstość pary
3.5 (vs air)
ciśnienie pary
15.7 mmHg
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
840 °F
granice wybuchowości
1.2-8 %, 93 °F
zanieczyszczenia
≤0.1000% (water)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.395 (lit.)
bp
117-118 °C
mp
−80 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 20 g/L
gęstość
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-metylo-2-pentanon (keton metyloizobutylowy, MIBK), keton alifatyczny, jest powszechnie stosowany jako rozpuszczalnik organiczny. Jest on zwykle stosowany jako ekstrahent w spektrometrii absorpcji atomowej. Przygotowanie MIBK przy użyciu 2-propanolu jako prekursora zostało zgłoszone z wydajnością sięgającą 25%. Stała szybkości reakcji pomiędzy rodnikiem OH i MIBK wynosiła 1,40 ± 0,07×1011cm3molecule-1s-1. Zbadano kinetykę i mechanizm reakcji fotochemicznej MIBK w roztworze n-heksanu. Widmo mikrofalowe MIBK zostało zarejestrowane w celu uzyskania jego stałych rotacyjnych i stałych odkształcenia odśrodkowego.
Zastosowanie
4-metylo-2-pentanon może być użyty do przygotowania(R)-(-)-4-metylo-2-pentanolu poprzez asymetryczne uwodornienie w obecności kompleksu krzemionka-polisulfosiloksan-platyna (SiO2-ST-Si-S-Pt).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
14 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
3-heptanone vs. 4-methyl-2-pentanone as extracting solvents in atomic absorption spectrophotometry.
Everson RJ and Parker HE.
Analytical Chemistry, 46(13), 2040-2042 (1974)
Temperature dependence of 4-methyl-2-pentanone photochemistry.
Encina MV, et al.
Journal of Photochemistry, 4(1), 75-89 (1975)
Ketone physics-structure, conformations, and dynamics of methyl isobutyl ketone explored by microwave spectroscopy and quantum chemical calculations.
Zhao Y, et al.
Chemical Physics Letters, 545, 9-13 (2012)
Relative rate constant measurements for the gas-phase reactions of hydroxyl radicals with 4-methyl-2-pentanone, trans-4-octene and trans-2-heptene
O'rji LN and Stone DA.
International Journal of Chemical Kinetics, 24(8), 703-710 (1992)
Catalytic behaviors of silica-supported starch-polysulfosiloxane-Pt complexes in asymmetric hydrogenation of 4-methyl-2-pentanone.
Huang K, et al.
Reactive functional Polymers, 50(3), 199-203 (2002)