Merck
W363200
Sigma-Aldrich
Phenethyl 2-methylbutyrate
≥95%, FG
Synonim(y):
rose butanoate, Benzyl carbinyl ethyl methyl acetate
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CH(CH3)CO2CH2CH2C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.28
Numer FEMA:
3632
Numer WE:
Nr Rady Europy:
10883
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.538
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
green; floral; waxy; fruity; sweet
klasa czystości:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
pochodzenie biologiczne:
synthetic
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
alergen pokarmowy:
no known allergens
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.486 (lit.)
gęstość
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; floral; waxy; fruity; sweet
ciąg SMILES
CCC(C)C(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C13H18O2/c1-3-11(2)13(14)15-10-9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,11H,3,9-10H2,1-2H3
Klucz InChI
KVKKTLBBYFABAZ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)