Kluczowe dokumenty
W230715
(±)-Citronellal
natural, ≥85%, FCC, FG
Synonim(y):
(±)-3,7-Dimethyl-6-octenal
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Próba
≥85%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.451 (lit.)
bp
207 °C (lit.)
gęstość
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; rose; sweet; citrus
ciąg SMILES
CC(CC\C=C(\C)C)CC=O
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,8,10H,4,6-7H2,1-3H3
Klucz InChI
NEHNMFOYXAPHSD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W230715-1KG | |
W230715-1KG-K | 4061838093240 |
W230715-4KG | |
W230715-SAMPLE-K | 4061834355090 |
W230715-4KG-K | 4061838191403 |
W230715-8KG | |
W230715-8KG-K | |
W230715-SAMPLE |