Merck
439053
Sigma-Aldrich
(+)-Isopulegol
99%
Synonim(y):
(1S,2R,5S)-2-Isopropenyl-5-methylcyclohexanol, (1S,3S,4R)-p-Menth-8-en-3-ol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
Beilstein:
4659691
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D +22°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.469 (lit.)
bp
91 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
C[C@H]1CC[C@@H]([C@@H](O)C1)C(C)=C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10-/m0/s1
Klucz InChI
ZYTMANIQRDEHIO-AEJSXWLSSA-N
Opis ogólny
Isopulegol is a monoterpene alcohol, which is generally found in essential oils of various plants. It is widely used as a fragrance ingredient in cosmetics, shampoos and toilet soaps. Isopulegol is also a key intermediate in the synthesis of (−)-menthol.
Zastosowanie
(+)-Isopulegol can be used as a starting material to synthesize:
  • A natural product (−)-isopiperitenone.
  • Medicinally important octahydro-2H-chromen-4-ol derivatives by reacting with benzaldehydes.
  • Antituberculosis diterpenoid named 12-epi-ileabethoxazole.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
172.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
78 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Central nervous system activity of acute administration of isopulegol in mice
Silva MIG, et al.
Pharmacology, Biochemistry, and Behavior, 88(2), 141-147 (2007)
Chemoenzymatic synthesis of the intermediates in the peppermint monoterpenoid biosynthetic pathway
Cheallaigh AN, et al.
Journal of Natural Products, 81(7), 1546-1552 (2018)
Fragrance material review on isopulegol
Bhatia SP, et al.
Food And Chemical Toxicology, 46(11), S185-S189 (2008)