W296309
(R)-(+)-Pulegone
≥90%
Synonim(y):
(+)-Pulegone, (R)-2-Isopropylidene-5-methylcyclohexanone, (R)-p-Menth-4(8)-en-3-one, p-Menth-4(8)-en-3-one
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
Kosher
ciśnienie pary
138 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥90%
aktywność optyczna
[α]20/D +22°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.486 (lit.)
tw
224 °C (lit.)
gęstość
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
herbaceous; minty; sulfurous; sweet
ciąg SMILES
C[C@@H]1CC\C(=C(\C)C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
Klucz InChI
NZGWDASTMWDZIW-MRVPVSSYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup