Merck
W280011
Sigma-Aldrich
1-Octanol
natural, ≥98%, FCC
Synonim(y):
Alcohol C8, Capryl alcohol, Octyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.23
Numer FEMA:
2800
Beilstein:
1697461
Numer WE:
Nr Rady Europy:
54c
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
2.006
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
klasa czystości
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
FCC
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
4.5 (vs air)
ciśnienie pary
0.14 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥98%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
523 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.429 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
gęstość
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fatty; green; citrus; waxy; floral; sweet
ciąg SMILES
CCCCCCCCO
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
Klucz InChI
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
mouse ... Chrna1(11435)
Działania biochem./fizjol.
Blocks T-type Ca2+ channels
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
187.7 °F
Temperatura zapłonu (°C)
86.5 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
D Southwell et al.
The Journal of investigative dermatology, 80(6), 507-514 (1983-06-01)
Penetration-enhancing solvents may modify diffusional routes through the stratum corneum and the partitioning of drugs into these pathways. To investigate the mechanisms of action of enhancers, steady-state fluxes were measured in vitro for polar methanol, nonpolar octanol, and an intermediate
John A Arnott et al.
Expert opinion on drug discovery, 7(10), 863-875 (2012-09-21)
The role of lipophilicity in drug discovery and design is a critical one. Lipophilicity is a key physicochemical property that plays a crucial role in determining ADMET (absorption, distribution, metabolism, excretion, and toxicity) properties and the overall suitability of drug
H Okazawa et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 35(12), 1910-1915 (1994-12-01)
Copper-62-pyruvaldehyde bis(N4-methylthiosemicarbazone) copper II (62Cu-PTSM) has been proposed as a generator-produced positron-emitting tracer for perfusion imaging. To evaluate the characteristics of 62Cu-PTSM as a cerebral perfusion tracer, brain PET images of 62Cu-PTSM were compared with cerebral blood flow (CBF). Following
Angelika Stenzel et al.
Environmental science & technology, 47(3), 1399-1406 (2013-01-19)
Polyparameter linear free energy relationships (pp-LFERs) can predict partition coefficients for a multitude of environmental and biological phases with high accuracy. In this work, the pp-LFER substance descriptors of 40 established and alternative flame retardants (e.g., polybrominated diphenyl ethers, hexabromocyclododecane
J Franco et al.
Acta biomaterialia, 6(1), 218-228 (2009-07-01)
The development of materials to support bone regeneration requires flexible fabrication technologies able to tailor chemistry and architecture for specific applications. In this work we describe the preparation of ceramic-based inks for robotic-assisted deposition (robocasting) using Pluronic F-127 solutions. This
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W280011-1KG
W280011-8KG
W280011-1KG-K4061838011541
W280011-4KG
W280011-4KG-K4061838192196
W280011-8KG-K
W280011-SAMPLE
W280011-SAMPLE-K4061838192202