SYNA301420
Synthware™ vacuum or argon/nitrogen adapter with hose connection on top
joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware A301420, inert gas adapter, vacuum adapter
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A301420
Opis ogólny
With hose connection on the top and male joint.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)