Kluczowe dokumenty
SYNA502440
Synthware gas inlet adapter
joint: ST/NS 24/40, O.D. × L 153 mm
Synonim(y):
Synthware A502440, adapter wlotu gazu, przedłużona rurka ociekowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A502440
śr. zewn. × dł.
153 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wewnętrzne złącze z uszczelnioną dolną rurką wystającą 6" poniżej kratki, posiadające taką samą średnicę zewnętrzną rurki na obu końcach kratki.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)