Kluczowe dokumenty
SYNA501420
Synthware gas inlet adapter
joint: ST/NS 14/20, O.D. × L 8 mm × 153 mm
Synonim(y):
Synthware A501420, adapter wlotu gazu, przedłużona rurka ociekowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A501420
śr. zewn. × dł.
8 mm × 153 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wewnętrzne złącze z uszczelnioną dolną rurką wystającą 6" poniżej kratki, posiadające taką samą średnicę zewnętrzną rurki na obu końcach kratki.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)