Key Documents
SYNA652440
Synthware long stem inlet adapter
joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware A652440, glass inlet adapter
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A652440
Opis ogólny
With standard taper top outer and lower inner joints with sealed in lower tube extending below inner joint.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)