Kluczowe dokumenty
SYND381412
Odbiornik destylacyjny 8629 z rurkami odbiorczymi 12 ml
joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware D381412, wielorurowy odbiornik destylacyjny
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
D381412
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Odbiornik destylatu 8629 jest wyposażony w standardowe złącze stożkowe (14/20) i trzy rurki odbiorcze o pojemności 12 ml połączone trzema plastikowymi zaciskami pod kątem 135° między górnym złączem zewnętrznym a dolnym złączem wewnętrznym.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)