Kluczowe dokumenty
SYND681420
Synthware distillation distribution adapter with vacuum hose connection
joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware D681420, radial style distillation receiver
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware D681420
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cow-type design having three receivers spaced 40° apart. 105° angle between top outer joint and lower inner joints.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)