Z569917
Aldrich® distillate sampling adapter, with vacuum connection and PTFE valve
Joints: ST/NS 29/32 (2)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Połączenie
Joints: ST/NS29/32 (2)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Adapter do próbkowania destylatu GC zainstalowany za skraplaczem lub kolumną destylacyjną zapewnia pomiary składu na bieżąco podczas destylacji. Jest to ważna funkcja, ponieważ pozwala naukowcowi monitorować separację pod względem najbardziej krytycznego aspektu: składu.
Odbywa się to w czasie rzeczywistym, bez konieczności stosowania uciążliwych, drogich i często zawodnych kolektorów frakcji. Oprócz kontrolowania separacji w laboratorium, urządzenie to jest używane z procedurą krzywej zaawansowanej destylacji. Adapter nadaje się do destylacji pod ciśnieniem atmosferycznym, a także destylacji próżniowej.
Jak to działa:
Ścieżka przepływu destylatu jest skupiona tak, aby opadała do "hamaka", który jest umieszczony bezpośrednio pod ścieżką przepływu. Hamak jest integralną częścią adaptera. Port próbkowania umożliwia dostęp do hamaka za pomocą standardowej strzykawki chromatograficznej przez przegrodę. Port jest wyposażony w zawór próżniowy, który umożliwia pracę przy obniżonym ciśnieniu.
Aby pobrać próbkę destylatu, wystarczy umieścić strzykawkę chromatograficzną, najlepiej wyposażoną w tępo zakończoną igłę, w studzience hamaka. Pobieranie próbek w miarę postępu destylacji jest bardzo proste. Próbka może być następnie bezpośrednio wstrzyknięta do chromatografu gazowego lub spektrometru, lub wstrzyknięta do fiolki autosamplera w celu późniejszej analizy.
Zamów zamienne przegrody portu próbkowania 33310-U i wkładkę przegrody 33311.
Odbywa się to w czasie rzeczywistym, bez konieczności stosowania uciążliwych, drogich i często zawodnych kolektorów frakcji. Oprócz kontrolowania separacji w laboratorium, urządzenie to jest używane z procedurą krzywej zaawansowanej destylacji. Adapter nadaje się do destylacji pod ciśnieniem atmosferycznym, a także destylacji próżniowej.
Jak to działa:
Ścieżka przepływu destylatu jest skupiona tak, aby opadała do "hamaka", który jest umieszczony bezpośrednio pod ścieżką przepływu. Hamak jest integralną częścią adaptera. Port próbkowania umożliwia dostęp do hamaka za pomocą standardowej strzykawki chromatograficznej przez przegrodę. Port jest wyposażony w zawór próżniowy, który umożliwia pracę przy obniżonym ciśnieniu.
Aby pobrać próbkę destylatu, wystarczy umieścić strzykawkę chromatograficzną, najlepiej wyposażoną w tępo zakończoną igłę, w studzience hamaka. Pobieranie próbek w miarę postępu destylacji jest bardzo proste. Próbka może być następnie bezpośrednio wstrzyknięta do chromatografu gazowego lub spektrometru, lub wstrzyknięta do fiolki autosamplera w celu późniejszej analizy.
Zamów zamienne przegrody portu próbkowania 33310-U i wkładkę przegrody 33311.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z569917-1EA | 4061826228395 |