BAF187450045
SP 8949 Rack Frame for Switch-Grid Stojak na probówki testowe
plastic
Synonim(y):
uchwyt na probówkę, uchwyt rurki
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
plastic
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18745-0045
wys. platformy
2.625 in. (67 mm)
width × H × L
4.375 in. (111 mm) × 2.625 in. (67 mm) × 12.5 in. (318 mm)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ten innowacyjny stojak 9074 z dzieloną ramą mieści do dwóch różnych rozmiarów rur w tym samym stojaku i pozwala użytkownikom szybko przełączać siatki, aby pomieścić inne rozmiary w razie potrzeby. Każda rama stojaka zawiera zestaw siatek w jednym rozmiarze. Zestawy siatek w innych rozmiarach można nabyć oddzielnie.
Cechy i korzyści
- Probówki o średnicy od 10 mm do 30 mm pasują do 5 kolorowych wkładek siatkowych
- Trzypoziomowy stojak utrzymuje probówki bezpiecznie na miejscu
- Gumowe nóżki zapobiegają przesuwaniu się stojaków na blacie; zapewniają bezpieczne układanie w stosy podczas przechowywania
- Odporna chemicznie polioksymetylenowa plastikowa rama stojaka i siatki mogą być czyszczone łagodnym detergentem, etanolem lub alkoholem izopropylowym; autoklawowane w temperaturze 121°C (250°F)
- Bardziej kompaktowy i tańszy niż zakup wielu stojaków
- Całkowite wymiary ramy stojaka: 31,8L x 11,1W x 6,7cmH (12½ x 4⅜ x 2⅝")
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Switch-Grid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)