SYNA551420
Synthware™ distillation distribution adapter
joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware A551420, adapter do destylacji krów
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A551420
Opis ogólny
Obracany odbiornik umożliwia stopniowe napełnianie czterech kolb.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)