SYND161420
8629 odbiornik destylacji typu krowiego
joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware D161420, odbiornik destylacyjny typu krowiego
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Opis ogólny
Odbiornik krowy destylacyjnej 8629 jest przeznaczony do zastosowań w mikroskali. Posiada standardowe złącze stożkowe (14/20) i cztery złącza kroplowe o tym samym rozmiarze. Odbiornik zapewnia stopniowe zbieranie kondensatu w czterech kolbach.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)