Z174548
Odbiornik krowy do aparatu 1143 do destylacji mikrokrótkoterminowej
joint: threaded 14/20
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
joint: threaded14/20
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Removable fingers can hold approximately 12mL.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z174548-1EA | 4061832110127 |