Z174564
Kolba destylacyjna do aparatu do destylacji krótkodystansowej 1143 micro
capacity 10 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
10 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
A 50mm immersion length thermometer is recommended.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z174564-1EA | 4061832110134 |