Z413097
Aldrich® micro distilling splitter head
Jacketed, Overall H 260 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
wys. całkowita
260 mm
głębokość zanurzenia
50 mm
Opis ogólny
The column and receiver joints are 14/20 with a 10/18 thermometer joint, two 2 mm glass stopcocks, PTFE 0-3 mm metering valve. Removable condenser cold-finger for easy cleaning.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)