Z203386
Aldrich® standard distilling head
Jacketed, Overall H 490 mm, Joints: ST/NS 29/32 (2)
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
thermometer joint ST/NS10/30
Joints: ST/NS29/32 (2)
wys. całkowita
490 mm
głębokość zanurzenia
75 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Has two 4 mm glass stopcocks, PTFE 0-3 mm metering valve.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z203386-1EA | 4061832133812 |