Z516163
Głowica destylacyjna z płaszczem z opadającym filmem
Overall L 580 mm, O.D. 57 mm, Joints: ST/NS 24/40 (6)
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
Joints: ST/NS24/40 (6)
śr. zewn.
57 mm
dł. całkowita
580 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Podobna do standardowej jednoczęściowej konstrukcji z dodatkową wydajnością płaszcza chłodzonego wodą. Płaszcz chłodzony wodą skutecznie skrapla lotne związki wrażliwe na ciepło.
Technika opadającego filmu
1. Kolba A jest napełniana żądanym rozpuszczalnikiem i podgrzewana do temperatury wrzenia. Wrzące opary rozpuszczalnika utrzymują stałą temperaturę na środkowym palcu. Temperatura ta jest temperaturą wrzenia rozpuszczalnika.
2. Materiał przeznaczony do destylacji jest umieszczany w lejku dodawczym i powoli kapie na rozgrzany palec środkowy. Uwolniony materiał skrapla się na zewnętrznej ściance chłodzonej powietrzem i gromadzi się w kolbie B. Materiał o wysokiej temperaturze wrzenia pozostaje na środkowym palcu i spływa po spirali do kolby C.
3. Można użyć dowolnego lejka wyrównującego ciśnienie, standardowego skraplacza i kolb.
Technika opadającego filmu
1. Kolba A jest napełniana żądanym rozpuszczalnikiem i podgrzewana do temperatury wrzenia. Wrzące opary rozpuszczalnika utrzymują stałą temperaturę na środkowym palcu. Temperatura ta jest temperaturą wrzenia rozpuszczalnika.
2. Materiał przeznaczony do destylacji jest umieszczany w lejku dodawczym i powoli kapie na rozgrzany palec środkowy. Uwolniony materiał skrapla się na zewnętrznej ściance chłodzonej powietrzem i gromadzi się w kolbie B. Materiał o wysokiej temperaturze wrzenia pozostaje na środkowym palcu i spływa po spirali do kolby C.
3. Można użyć dowolnego lejka wyrównującego ciśnienie, standardowego skraplacza i kolb.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z516163-1EA | 4061832116051 |