Kluczowe dokumenty
SYND271420
Synthware distillation distribution adapter
joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware D271420, odbiornik z krótką ścieżką destylacji
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware D271420
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Z zewnętrznym i wewnętrznym złączem pod kątem 135°, używane z krótką ścieżką.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)