Kluczowe dokumenty
SYNA351420
Synthware distillation adapter
top joint: ST/NS 14/20, bottom joint: ST/NS 14/20, side joint: 14/20, side arm angle: 75 deg
Synonim(y):
Synthware A351420, adapter, sidearm adapter
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
Połączenie
bottom joint: ST/NS14/20
side joint: 14/20
joint: ST/NS top14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A351420
Opis ogólny
For use as a component in atmospheric or vacuum distillations.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)