SYNA891420
Synthware™ distilling adapter with 105 degree bend
top joint: ST/NS 14/20, bottom joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware 891420, wygięty adapter destylacyjny
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Połączenie
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A891420
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Z wewnętrznym złączem kroplowym na dole i zewnętrznym złączem na górze.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)