Kluczowe dokumenty
SYNA351922
Synthware distillation adapter
top joint: ST/NS 19/22, bottom joint: ST/NS 19/22, side joint: 19/22, side arm angle: 75 deg
Synonim(y):
Synthware A351922, vacuum adapter, distillation adapter
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Połączenie
bottom joint: ST/NS19/22
side joint: 19/22
joint: ST/NS top19/22
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A351922
Opis ogólny
For use as a component in atmospheric or vacuum distillations.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)