Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5701091
Sigma-Aldrich
Anty-KEAP1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1.51 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KEAP1(9817)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko zawierające domeny podobne do KELCH-1, a także domenę BTB/POZ. Białko 1 związane z Kelch-like ECH oddziałuje z czynnikiem 2 związanym z NF-E2 w sposób wrażliwy na redoks, a po dysocjacji białek w cytoplazmie następuje transport czynnika 2 związanego z NF-E2 do jądra. Ta interakcja powoduje ekspresję podjednostki katalitycznej syntetazy gamma-glutamylocysteiny. Dla tego genu znaleziono dwa alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące tę samą izoformę.
Immunogen
Syntetyczny peptyd ludzkiego KEAP1.
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5701091-100UL4065267662688