Kluczowe dokumenty
SAB2107917
Sigma-Aldrich
Anti-KEAP1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
70kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, dog, rabbit, human, horse, mouse, rat, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KEAP1(9817)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego KEAP1
Działania biochem./fizjol.
KEAP1 zawiera domeny podobne do KELCH-1, a także domenę BTB/POZ. Białko 1 związane z Kelch-like ECH oddziałuje z czynnikiem 2 związanym z NF-E2 w sposób wrażliwy na redoks, a po dysocjacji białek w cytoplazmie następuje transport czynnika 2 związanego z NF-E2 do jądra. Ta interakcja powoduje ekspresję podjednostki katalitycznej syntetazy gamma-glutamylocysteiny. Gen ten koduje białko zawierające domeny podobne do KELCH-1, a także domenę BTB/POZ. Białko 1 związane z Kelch-like ECH oddziałuje z czynnikiem 2 związanym z NF-E2 w sposób wrażliwy na redoks, a po dysocjacji białek w cytoplazmie następuje transport czynnika 2 związanego z NF-E2 do jądra. Ta interakcja powoduje ekspresję podjednostki katalitycznej syntetazy gamma-glutamylocysteiny. Dla tego genu znaleziono dwa alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące tę samą izoformę.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: TWTFVAPMKHRRSALGITVHQGRIYVLGYDGHTFLDSVECYDPDTDTWS
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2107917-100UL4061836222604