Merck
Wszystkie zdjęcia(14)
Kluczowe dokumenty
ZMS1092
Sigma-Aldrich
Anti-PTEN Antibody, clone 6H2.1 ZooMAb® Mouse Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Fosfataza 3,4,5-trifosforanu fosfatydyloinozytolu i fosfataza białkowa o podwójnej specyficzności PTEN; mutacja w wielu zaawansowanych nowotworach 1; homolog fosfatazy i tensyny
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6H2.1, recombinant monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 47.17 kDa
observed mol wt ~50 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTEN(5728)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 6H2.1 jest rekombinowanym mysim przeciwciałem monoklonalnym 10889, które specyficznie wykrywa homolog fosfatazy i tensyny (PTEN). Celuje w epitop w C-końcowej połowie.
Immunogen
Rekombinowany fragment odpowiadający 100 aminokwasom z C-końcowej połowy ludzkiego homologa fosfatazy i tensyny (PTEN).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w ekstrakcie jądrowym komórek HeLa.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło PTEN w ekstrakcie jądrowym komórek HeLa.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 z reprezentatywnej partii wykryło PTEN w lizatach z mózgu szczura i tkanki mózgowej myszy oraz ekstrakcie jądrowym komórek NIH3T3.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło PTEN w komórkach MCF-7.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100-1,000 z reprezentatywnej partii wykryło PTEN w wycinkach ludzkiego raka piersi i ludzkiej tkanki wątroby.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego
Oceniane przez Western Blotting w ekstrakcie jądrowym komórek HeLa.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło PTEN w ekstrakcie jądrowym komórek HeLa.
Opis wartości docelowych
Fosfataza 3,4,5-trifosforanu fosfatydyloinozytolu i fosfataza białkowa o podwójnej specyficzności PTEN (UniProt: P60484; znany również jako Mutated in multiple advanced cancers 1, Phosphatase and tensin homolog) jest kodowany przez gen PTEN (znany również jako MMAC1, TEP1) (Gene ID: 5728) u człowieka. PTEN, członek rodziny fosfataz lipidowych, zawiera N-końcową domenę katalityczną fosfatazy, domenę C2, która wiąże się z błonami fosfolipidowymi oraz C-końcowy ogon regulacyjny. Jest to podwójnie specyficzna fosfataza, która defosforyluje zarówno substraty lipidowe, jak i białkowe. PTEN blokuje szlak sygnałowy kinazy fosfatydyloinozytolu 3/Akt poprzez usunięcie fosforanu w pozycji 3 na fosfoinozytydo-3, 4, 5-trifosforanie (PIP3). Defosforylacja PIP3 blokuje sygnalizację Akt. Aktywność, stabilność, lokalizacja i konformacja PTEN są kontrolowane przez złożone mechanizmy regulacyjne, w tym odwracalną fosforylację kilku reszt seryny/treoniny w jego rozwiniętym C-końcowym regionie ogona (aa 351-403). Alternatywna translacja PTEN koduje wariant translacyjny o długości 576 aminokwasów, znany jako PTEN-Long z domeną o długości 173 aminokwasów na N-końcu, a następnie klasycznymi 403 aminokwasami PTEN. PTEN-Long jest błonowo przepuszczalnym, wydzielanym białkiem, które może wnikać do innych komórek i działa jako antagonista szlaku kinazy PI3. PTEN jest uważany za główny supresor nowotworów, a jego mutacje są zgłaszane w kilku ludzkich nowotworach. U pacjentów z zespołem Cowdena odnotowano ponad siedemdziesiąt różnych typów mutacji PTEN. Myszy PTEN -/- wykazują wyższe poziomy 3-fosforylowanych fosfolipidów i umierają podczas embriogenezy z powodu niepowodzenia apoptozy rozwojowej. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne ZooMAb10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi monoklonalnymi przeciwciałami. (Ref.: Ferrarelli, LK., et al. (2019). Sci. Signal 16(577); eaax6492; Chen, C-Y., et al. (2018). Front. Endocrinol. 9; 338; Hopkins, BD., et al. (2013). Science. 341(6144); 399-402).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane mysie przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)