Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5702155
Sigma-Aldrich
Anti-NeuN Antibody, clone 3M5M9, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
FOX-3,FOX3,HRNBP3,NEUN,NeuN,RBFOX3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
3M5M9, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
46-55 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
1.00 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:1000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MAQPYPPAQYPPPPQNGIPAEYAPPPPHPTQDYSGQTPVPTEHGMTLYTPAQTHPEQPGSEASTQPIAGTQTVPQTDEAAQTDSQPLHPSDPTEKQQPKR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RBFOX3(146713)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the RNA-binding FOX protein family which is involved in the regulation of alternative splicing of pre-mRNA. The protein has an N-terminal proline-rich region, an RNA recognition motif (RRM) domain, and a C-terminal alanine-rich region. This gene produces the neuronal nuclei (NeuN) antigen that has been widely used as a marker for post-mitotic neurons. This gene has its highest expression in the central nervous system and plays a prominent role in neural tissue development and regulation of adult brain function. Mutations in this gene have been associated with numerous neurological disorders. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants encoding distinct isoforms.
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human NeuN (A6NFN3).
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB, IHC, IF/ICC
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)