ABN78
Anti-NeuN Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
RNA binding protein fox-1 homolog 3, Fox-1 homolog C, Fox-3, Hexaribonucleotide-binding protein 3, NeuN, Neuronal nuclei
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Anti-NeuN Antibody (rabbit), from rabbit, purified by affinity chromatography
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, human, snail, rat
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RBFOX3(146713)
mouse ... Rbfox3(52897)
rat ... Rbfox3(287847)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected NeuN-positive neurons in human (cerebellum and cerebral cortex) and mouse (hippocampus) brain tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A representative lots immunostained 4% paraformaldehyde-fixed neurons isolated from snail brain (Nikolić, L., et al. (2013). J. Exp. Biol. 216(Pt 18):3531-3541).
Immunofluorescence Analysis: Representative lots detected NeuN-positive neurons in frozen brain sections from 4% paraformaldehyde-perfused mice (Cherry, J.D., et al. (2015). J. Neuroinflammation. 12:203; Huang, B., et al. (2015). Neuron. 85(6):1212-1226; Ataka, K., et al. (2013). PLoS One. 8(11):e81744).
Immunofluorescence Analysis: A representative lots detected NeuN-positive neurons in formalin-fixed and paraffin-embedded amyotrophic lateral sclerosis (ALS) human brain tissue sections (Fratta, P., et al. (2015). Neurobiol. Aging. 36(1):546.e1-7).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected NeuN-positive neurons in rat brain tissue sections (Mendonça, M.C., et al. (2013).Toxins. 5(12):2572-2588).
Western Blotting Analysis: Representative lot detected NeuN in mouse and rat brain tissue lysates (Huang, B., et al. (2015). Neuron. 85(6):1212-1226; Mendonça, M.C., et al. (2013).Toxins. 5(12):2572-2588).
This rabbit polyclonal antibody is also avaiable as Alexa Fluor™ 488 (ABN78A4), biotin (ABN78B), and Cy3 (ABN78C3) conjugates for immunocytochemistry, immunofluorescence, immunohistochemistry applications.
Neuroscience
Developmental Signaling
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected NeuN in 10 µg of mouse brain nuclear extract.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Mouse brain nuclear extract
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Poznaj różnice między przeciwciałami monoklonalnymi i poliklonalnymi, w tym sposób generowania przeciwciał, numery klonów i formaty przeciwciał.
Immunofluorescencja wykorzystuje cząsteczki fluorescencyjne sprzężone z przeciwciałami do lokalizacji białek, potwierdzania modyfikacji i wizualizacji kompleksów białkowych.