ABN90P
Anti-NeuN purified Antibody
from guinea pig, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
NEUronal Nuclei, clone A60, NeuN
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
guinea pig
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RBFOX3(146713)
mouse ... Rbfox3(52897)
rat ... Rbfox3(287847)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000-2,000 dilution from a representative lot detected NeuN in rat E18 cortex cells.
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Jakość
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected NeuN on 10 µg of mouse E16 brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Mouse E16 brain tissue lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1