MABN140
Anti-NeuN (rabbit monoclonal) Antibody, clone 27-4
clone 27-4, from rabbit
Synonim(y):
Królik anty-NeuN
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
27-4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human (based on 100% sequence homology)
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RBFOX3(146713)
mouse ... Rbfox3(52897)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry Analysis: A 1:400 dilution of this antibody detected NeuN in mouse cerebellum and hippocampus tissues.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Jakość
Western Blot Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected NeuN in 10 µg of mouse brain nuclear extract.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Mouse brain nuclear extract
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1