Key Documents
SAB5702248
Sigma-Aldrich
Anti-Folate Binding Protein(FBP) / FOLR1 Antibody, clone 3J6W3, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
FOLR1,FBP,FOLR
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
3J6W3, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
38 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.93 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:1000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MAQRMTTQLLLLLVWVAVVGEAQTRIAWARTELLNVCMNAKHHKEKPGPEDKLHEQCRPWRKNACCSTNTSQEAHKDVSYLYRFNWNHCGEMAPACKRHF
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FOLR1(2348)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a member of the folate receptor family. Members of this gene family bind folic acid and its reduced derivatives, and transport 5-methyltetrahydrofolate into cells. This gene product is a secreted protein that either anchors to membranes via a glycosyl-phosphatidylinositol linkage or exists in a soluble form. Mutations in this gene have been associated with neurodegeneration due to cerebral folate transport deficiency. Due to the presence of two promoters, multiple transcription start sites, and alternative splicing, multiple transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Folate Binding Protein(FBP) / FOLR1 (NP_000793.1).
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3