Kluczowe dokumenty
SAB4700966
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-GlcB(M. tuberculosis) wytwarzane u królika
Synonim(y):
Rv1837c
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
Mycobacterium tuberculosis
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
nr dostępu
NC_000962.3
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Mycobacterium tuberculosis ... glcB(885713)
Opis ogólny
Królicze przeciwciało poliklonalne przeciwko GlcB reaguje z białkiem GlcB Mycobacterium tuberculosis (syntaza jabłczanowa, Rv1837c).
Immunogen
Rekombinowane białko GlcB (produkowane w E. coli)
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)